Merck
S9305
Sigma-Aldrich
SYBR® グリーン II RNA ゲル染色試薬
greener alternative
10,000 × in DMSO
別名:
RNA gel dye, SYBR® RNA dye, safer gel stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.52
使用法
1 mL sufficient for 100 mini-gels
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10,000 × in DMSO
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SYBR® Green IIは、RNAおよびssDNAをアガロースゲルまたはポリアクリルアミドゲル中で電気泳動後に染色するために用いる、高感度の色素です。SYBR® Green IIはRNAを選択的に染色するものではなく、RNAに結合すると2本鎖DNAよりも量子収量が高くなります。
Sigma Life Scienceは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、染色において標準的に使用される臭化エチジウムと比べて、より安全な化合物です。詳細については、関連内容にある文献をご覧ください。
アプリケーション
SYBR® Green II RNAゲル染色は、次の用途で使用されています:
  • 大腸菌におけるリボ核酸(RNA)の定量
  • ノーザンブロット解析の前にポリアクリルアミドゲルで分離された5′-ETS rRNA種の染色
  • RNAバンドを可視化するためのホルムアルデヒドアガロースゲルの染色
特徴および利点
  • RNAおよびssDNAの電気泳動後染色用の超高感度色素
  • 497 nmで最大励起、254 nmで二次励起ピーク
  • SYBR®Green II染色RNAの蛍光発光は520 nmを中心に認められます
  • アガロース/ホルムアルデヒドゲルをSYBR Green IIで染色しても、プレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼーション緩衝液に0.1~0.3%のSDSが含まれて色素が除去されている限り、膜へのRNAの転写またはその後のノーザンブロット解析におけるハイブリダイゼーションに干渉することはありません
  • ウイロイドRNAおよびマルチコピー細胞RNA種の検出を促進する可能性があります
  • 一本鎖高次構造多型(SSCP)解析などのきわめて感度の高い検出技術を必要とするアプリケーションにおいて、臭化エチジウムよりも高感度です
法的情報
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
以下による置換
製品番号
詳細
価格
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S9305-VAR:
S9305-1ML:
S9305-BULK:
S9305-.5ML:
S9305-1ML-PW:
S9305-.5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael Richmond et al.
Biochemistry, 50(12), 2298-2312 (2011-02-09)
In this work, we describe RapA-dependent polyadenylation of model RNA substrates and endogenous, RNA polymerase-associated nucleic acid fragments. We demonstrate that the Escherichia coli RNA polymerase obtained through the classic purification procedure carries endogenous RNA oligonucleotides, which, in the presence
Human ??defensin-1 and -2 expression in the gingiva of patients with specific periodontal diseases
S. Vardar-Sengul
Journal of Periodontal Research (2007)
Benjamin Lau et al.
Molecular cell, 81(2), 293-303 (2020-12-17)
Ribosome assembly is catalyzed by numerous trans-acting factors and coupled with irreversible pre-rRNA processing, driving the pathway toward mature ribosomal subunits. One decisive step early in this progression is removal of the 5' external transcribed spacer (5'-ETS), an RNA extension
Jingdong Cheng et al.
Science (New York, N.Y.), 369(6510), 1470-1476 (2020-09-19)
Production of small ribosomal subunits initially requires the formation of a 90S precursor followed by an enigmatic process of restructuring into the primordial pre-40S subunit. We elucidate this process by biochemical and cryo-electron microscopy analysis of intermediates along this pathway
Benjamin Lau et al.
Molecular cell, 81(2), 293-303 (2020-12-17)
Ribosome assembly is catalyzed by numerous trans-acting factors and coupled with irreversible pre-rRNA processing, driving the pathway toward mature ribosomal subunits. One decisive step early in this progression is removal of the 5' external transcribed spacer (5'-ETS), an RNA extension
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation