Merck
01494
Sigma-Aldrich
Nancy-520
greener alternative
suitable for RT-PCR, ≥95.0% (HPCE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPCE)
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
溶解性
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、事故につながりにくい化学品の使用という原則に則って設計されました。
アプリケーション
Nancy(ナンシー)-520は、アガロース電気泳動ジェルのdsDNA用の蛍光染色であり、臭化エチジウムおよび容易で迅速で強固な染色手法より高い感度を持っています。Nancy-520は5000倍保存溶液(500μL)として提供され、50個のアガロースゲルに十分です。検出限界は0.5 ng/バンドのdsDNAです。
さらに、Nancy-520が0~2 μg/mLのDNAの線形の範囲での溶液中のdsDNA濃度の決定に使用することができます。Nancy 520
Nancy-520はPCR(リアルタイムPCR)用途で成功裡に使用されています。
Nancy 520
臭化エチジウムのより環境に優しい代替品です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
87 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
01494-10ML:
01494-BULK:
01494-50UL:
01494-VAR:
01494-500UL:
01494-5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nolan, T. and Bustin, S.A.
PCR Technology: Current Innovations (2013)
Rodriguez-Lazaro, D.
Real-Time PCR in Food Science: Current Technology and Applications (2013)
Park, D.J.
PCR Protocols (2011)
van Pelt-Verkuil, E., van Belkum, A. and Hays, J.P
Principles and Technical Aspects of PCR Amplification (2008)
Saunders, N.A. and Lee, M.A.
Real-Time PCR: Advanced Technologies and Applications (2013)
資料
サンプル中の出発物質の量の推定を可能にするリアルタイムPCRは、従来のPCRよりもはるかに広いダイナミックレンジを持ちます。
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation