Merck
SMB00946
Sigma-Aldrich
Dihydrogenistein
≥95%
別名:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O5
CAS番号:
分子量:
272.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
solid
テクニック
HPLC: suitable
white to yellow
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
InChI Key
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Dihydrogenistein is a metabolite of the soy isoflavone genistin.
Metabolomics research
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00946-VAR:
SMB00946-25MG:
SMB00946-BULK:
SMB00946-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)