詳細
non-ionic
品質水準
形状
semisolid
分子量
~709 g/mol
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤3.0% water
mp
25 °F
酸性度指数
≤1.0 mg KOH/g
ヒドロキシル価
75‑95 mg KOH/g
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI Key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
物性
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
> 240 °C - Equilibrium method
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
STS0213-BULK:
STS0213-500G:
STS0213-VAR:
STS0213-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)