Merck
W308302
Sigma-Aldrich
クエン酸トリエチル
natural, ≥99%, FG
別名:
クエン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
276.28
FEMA番号:
3083
Beilstein:
1801199
EC Number:
欧州評議会番号:
11762
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
09.512
NACRES:
NA.21
官能:
odorless
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
9.7 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 107 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
mp
-55 °C
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triethyl citrate is an ester of citric acid, commonly used as an emulsifier and flavor preservative in the food industry. It is recognized as a safe direct food additive.
アプリケーション
Triethyl citrate is used as a food additive to stabilize foams, particularly egg whites.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
311.0 °F - closed cup
引火点(℃)
155 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W308302-1KG-K:
W308302-BULK-K:
W308302-SAMPLE-K:
W308302-VAR-K:
W308302-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cast Natural Rubber Films Comprising Triethyl Citrate
Issarayungyuen P, et al.
Advanced Materials Research, 844, 494-497 (2014)
Safety assessment of citric acid, inorganic citrate salts, and alkyl citrate esters as used in cosmetics
Fiume MM, et al.
International Journal of Toxicology, 33(Supplement 2), 16S-46S (2014)