Merck
Y0000153
7-ブロモヘプタン酸エチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Ethyl 7-bromoheptanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)6CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
237.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tianeptine
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
112 °C/5 mmHg (lit.)
mp
29 °C (lit.)
密度
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCBr
InChI
1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
InChI Key
OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tianeptine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000153:
Y0000153-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)