Merck
Y0001106
Medronic acid impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Tetraisopropyl methylenediphosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[P(O)[OCH(CH3)2]2]2
CAS番号:
分子量:
344.32
Beilstein:
1080180
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
medronic acid
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
InChI Key
ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Medronic acid impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
Y0001106:
Y0001106-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)