APIファミリー
docusate calcium
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI Key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
炭化水素溶媒内で逆ミセルを形成します。主要なミエリン膜貫通プロテオリピドの可溶化に適しています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001567-1EA:
Y0001567:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Canadian journal of gastroenterology & hepatology, 28(10), 549-557 (2014-11-13)
Constipation is an uncomfortable and common condition that affects many, irrespective of age. Since 1500 BC and before, health care practitioners have provided treatments and prevention strategies to patients for chronic constipation despite the significant variation in both medical and
Canadian oncology nursing journal = Revue canadienne de nursing oncologique, 23(4), 236-246 (2014-01-17)
Opioid-induced constipation (OIC) is a side effect of opioid therapy that can affect quality of life, adherence to treatment, and morbidity and possibly mortality. To investigate whether docusate sodium, sennosides, and lactulose have equal efficacy and side effect profiles compared
PloS one, 10(4), e0123669-e0123669 (2015-04-24)
Reactors found in nature can be described as micro-heterogeneous systems, where media involved in each micro-environment can behave in a markedly different way compared with the properties of the bulk solution. The presence of water molecules in micro-organized assemblies is
Marine pollution bulletin, 87(1-2), 164-170 (2014-08-31)
Adsorption of suspended particles to the interface of surfactant-dispersed oil droplets can alter emulsion phase and sedimentation behavior. This work examines the effects of model mineral aggregates (silica nanoparticle aggregates or SNAs) on the behavior of oil (octane)-water emulsions prepared
Nanoscale research letters, 10, 101-101 (2015-04-18)
We have synthesized silver nanoparticles in the non-polar phase of non-aqueous microemulsions. The nanocrystals have been grown by reducing silver ions in the microemulsion cylindrical micelles formed by the reducing agent (ethylene glycol). By a careful deposit of the microemulsion