Merck
1224802
USP
ドクサートナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ドクサート ナトリウム塩, AOT, ジオクチルスルホコハク酸 ナトリウム塩, スルホコハク酸ビス(2-エチルヘキシル)エステル ナトリウム塩, スルホブタン二酸ビス(2-エチルヘキシルエステル) ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸 ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37NaO7S
CAS番号:
分子量:
444.56
Beilstein:
4117588
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
docusate calcium
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI Key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Docusate sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Docusate Sodium Solution
  • Docusate Sodium Tablets
  • Docusate Sodium Syrup
  • Docusate Sodium Capsules
  • Ferrous Fumarate and Docusate Sodium Extended-Release Tablets
  • Docusate Potassium Capsules
炭化水素溶媒内で逆ミセルを形成します。主要なミエリン膜貫通プロテオリピドの可溶化に適しています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1224802-500MG:
1224802-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Docusate Sodium Syrup
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 1481-1481 (2013)
Docusate Sodium Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 1481-1481 (2020)
Docusate Sodium Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 1480 (2013)