安全性情報
Y0001619
ケトチフェン フマル酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Ketotifen fumarate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19NOS · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
425.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ketotifen
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3CC(=O)c4sccc24
InChI
1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI Key
YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ketotifen hydrogen fumarate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001619:
Y0001619-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Elzbieta Wyszomirska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 70(6), 951-959 (2014-01-05)
Conditions for determination of: ketotifen hydrogen fumarate, azelastine hydrochloride, dimetindene maleate and promethazine hydrochloride by densitometric method in substances and pharmaceuticals were provided. Maximum wavelenghts were: 228 nm for ketotifen hydrogen fumarate, 295 nm for azelastine hydrochloride, 265 nm for
Rania H Fahmy et al.
Pharmaceutical development and technology, 19(5), 521-530 (2013-05-30)
Orally dissolving films (dissofilms) have gained increasing popularity and attention due to their ease of administration and avoidance of first pass metabolism. Ketotifen fumarate (KF) bioavailability is reported to be only ~ 50% due to hepatic first-pass metabolism. Aiming to
G J Molderings et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 139(30), 1523-1534 (2014-05-08)
In the present paper clinical phenotypes, pathogenetic relationships, and diagnostic algorithms as well as therapeutic concepts of/for systemic mast cell activation disease are reviewed. The reader should be able to recognize and diagnose a systemic mast cell activation disease, as
Jung Yeon Kim et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(3), 465-474 (2014-08-01)
The purpose of this study was to develop and validate an ultra-performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of 20 antihistamines (illegal additives) in dietary supplements. The limits of detection and quantitation of the method ranged from 1.5 to 2.5