Merck
Z803200
Hellma® cuvettes for light-scattering measurements
High Performance Quartz Glass, I.D. 8 mm, spectral range 200-2500 nm, chamber volume 2800 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
メーカー/製品名
Hellma 540.110-QS
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
内径
8 mm
外径
75x10 mm
チャンバー容積
2800 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with PTFE stoppers
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)