物質
Suprasil® quartz
詳細
with 2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma (120-QS)
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
D
3.5 mm
チャンバー容積
280 μL
パス長
1 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE栓付き
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)