Merck
Z805750
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 50 ± 0.5 mm, chamber volume 88000 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
optical glass
メーカー/製品名
Hellma (704.003-OG)
パラメーター
360-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
52.5 mm × 55 mm × 55 mm
チャンバー容積
88000 μL
パス長
50 ± 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with glass lids
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2