Merck
Z805866
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 30 ± 0.2 mm, chamber volume 22500 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
optical glass
メーカー/製品名
Hellma (704.001-OG)
パラメーター
360-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
32.5 mm × 35 mm × 35 mm
チャンバー容積
22500 μL
パス長
30 ± 0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with glass lids
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)