グレード
puriss.
アッセイ
95.0-100.0% (iodometric)
形状
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
不純物
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.05% thiosulfate (S2O3)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤10 mg/kg
Se: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Jan Code
13471-25KG-H:
13471-2.5KG-R:
13471-6X2.5KG-R:
13471-BULK-R:
13471-VAR-R:
13471-6X1KG-R:
13471-1KG-R:
試験成績書(COA)