Merck
185434
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-テトラクロロエタン
reagent grade, ≥98%
別名:
アセチレンテトラクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CHCl2CHCl2
CAS番号:
分子量:
167.85
Beilstein:
969206
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
eCl@ss:
39050126
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード:
reagent grade
アッセイ:
≥98%
bp:
147 °C (lit.)
蒸気圧:
8 mmHg ( 20 °C)
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
5.8 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI Key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,1,2,2-テトラクロロエタン(TeCA)は、セルロースアセテート、脂肪、ワックス、グリス、ゴム、および硫黄の溶解に有用な、塩素含有炭化水素溶媒です。 ポリマーの製造において幅広く使用されています。 塩素化炭化水素の中では、最も高い溶媒力を持っています。
アプリケーション
1,1,2,2-テトラクロロエタンは、2,2',7,7'-テトラキス-(N,N-ジ-p-メトキシフェニル-アミン)9,9'スピロ-ビフルオレン(Spiro-OMeTAD)のための溶媒添加物として使用されます。 Spiro-OMe TADは、固体状態の色素感応性太陽電池に使用される、トリアリールアミンに基づく有機p-タイプ有機孔輸送物質(HTM)です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185434-2.5L:
185434-VAR:
185434-1L:4548173223025
185434-25ML:
185434-VAR-D:
185434-500ML:4548173223049
185434-BULK:
185434-100ML:
185434-5ML:4548173223032
185434-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Julia C Hestenes et al.
Frontiers in chemistry, 8, 681-681 (2020-08-28)
Performance decline in Li-excess cathodes is generally attributed to structural degradation at the electrode-electrolyte interphase, including transition metal migration into the lithium layer and oxygen evolution into the electrolyte. Reactions between these new surface structures and/or reactive oxygen species in
Haoyu Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(1), 481-487 (2020-12-29)
Polysulfide anions are endowed with unique redox properties, attracting considerable attentions for their applications in alkali metals-sulfur batteries. However, the employment of these anionic species in redox catalysis for small molecule synthesis remains underdeveloped due to their moderate-poor electrochemical potential
Jingjing Li et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2019(4) (2018-06-14)
The African clawed frog Xenopus has remarkable capacities to heal wounds rapidly and to regenerate complex tissues. Because of its experimental tractability, studies using Xenopus oocytes, embryos, and larvae have contributed extensively to our understanding of the molecular and cellular
Jian-Hong Tang et al.
Nature communications, 10(1), 4599-4599 (2019-10-12)
Host-guest interactions are of central importance in many biological and chemical processes. However, the investigation of the formation and decomplexation of host-guest systems at the single-molecule level has been a challenging task. Here we show that the single-molecule conductance of
Transformations of 1, 1, 2, 2-tetrachloroethane under methanogenic conditions.
Chen C, et al.
Environmental Science & Technology, 30(2), 542-547 (1996)