Merck
259691
Sigma-Aldrich
メチルシクロヘキサン
spectrophotometric grade, 99%
別名:
ヘキサヒドロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH3
CAS番号:
分子量:
98.19
Beilstein:
505972
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
spectrophotometric grade
アッセイ:
99%
テクニック:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
101 °C (lit.)
蒸気圧:
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
545 °F
expl. lim.
6.7 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.010% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
密度
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 207 nm Amax: 1.00
λ: 221 nm Amax: 0.40
λ: 232 nm Amax: 0.15
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルシクロヘキサンは、飽和炭化水素のクラスに属する有機化合物です。主に有機合成の溶媒として使用されます
アプリケーション
メチルシクロヘキサンは、流動接触分解反応のモデル化合物として使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
259691-6X1L:
259691-500ML:
259691-1L:4548173934662
259691-2L:4548173934679
259691-6X500ML:
259691-100ML:
259691-4X2L:
259691-BULK:
259691-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Internal conversion of o-aminoacetophenone in solution.
Yoshihara T, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(22), 4972-4978 (2001)
Methylcyclohexane and methylcyclohexene cracking over zeolite Y catalysts.
Corma A, et al.
Applied Catalysis, 67(1), 307-324 (1990)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 293-293 (1994)
Liliana Martelo et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(48), 15023-15029 (2015-11-10)
Phasor plots of the fluorescence intensity decay (plots of the Fourier sine transform versus the Fourier cosine transform, for one or several angular frequencies) are being increasingly used in studies of homogeneous and heterogeneous systems. In this work, the phasor
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at