Merck
27225
Sigma-Aldrich
酢酸
glacial, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
meets purity specifications of USP (identity)
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
グレード
puriss.
アッセイ
99.8-100.5%
形状
liquid
自己発火温度
800 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
freezing point ≥15.6 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
corresponds for appearance
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸は有機カルボン酸です。刺激臭のある吸湿性の液体です。無水酢酸は一般に氷酢酸と呼ばれています。溶液中や気相中では水素結合で結合した二量体を形成します。性質は弱酸性です。
アプリケーション
酢酸は様々な酸化反応の溶剤として広く用いられています。酢酸は電子伝達解離(ETD)タンデム質量分析法(MS/MS)による合成ペプチドの分析に用いられています。酢酸はペルヒドロール(30%過酸化水素)との反応による過酢酸(殺菌薬)の生成に用いられています。
その他情報
製品番号27225-4X2.5L-Mは製造中止です。代替品は27225-2.5L-Mです。
製品番号27225-4X2.5L-Rは製造中止です。代替品は27225-2.5L-Rです。
製品番号27225-6X1L-Mは製造中止です。代替品は27225-1L-Mです。
製品番号27225-6X1L-Rは製造中止です。代替品は27225-1L-Rです。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27225-1L-R:4548173953830
27225-144X2.5L-R:
27225JP-4X2.5L-R:
27225-3.15KG-R:
27225-3.15KG-R-D:
27225-VAR-R:
27225-4.2KG-R:
27225-CH:
27225-200L-R:
27225-4.2KG-R-D:
27225-2.5L-R:4548173953847
27225-144X2.5L-R-D:
27225-10KG-R:
27225-60KG-R:
27225-30KG-R:4548173953854
27225-BULK-R:
27225-VAR-R-D:
27225-6X1L-R:
27225-4X2.5L-R:
27225-500ML-R:4548173953861
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
酢酸 EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
SAFC
137130
酢酸
酢酸 (glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
SAFC
1.00056
酢酸
John E P Syka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(26), 9528-9533 (2004-06-24)
Peptide sequence analysis using a combination of gas-phase ion/ion chemistry and tandem mass spectrometry (MS/MS) is demonstrated. Singly charged anthracene anions transfer an electron to multiply protonated peptides in a radio frequency quadrupole linear ion trap (QLT) and induce fragmentation
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development
Grete Andersen et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 308(2), R123-R130 (2014-11-21)
In healthy individuals, postexercise protein supplementation increases muscle protein anabolism. In patients with muscular dystrophies, aerobic exercise improves muscle function, but the effect of exercise on muscle protein balance is unknown. Therefore, we investigated 1) muscle protein balance before, during