Merck
295876
Sigma-Aldrich
ホルムアミド
spectrophotometric grade, ≥99%
別名:
アミドC1, ギ酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONH2
CAS番号:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
グレード:
spectrophotometric grade
アッセイ:
≥99%
テクニック:
UV/Vis spectroscopy: suitable
hybridization: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
210 °C (lit.)
蒸気圧:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
1.55 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
932 °F
expl. lim.
2.7-19 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
hybridization: suitable
不純物
<0.030% water
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 275 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 360 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホルムアミドは核酸の二重らせんを不安定にし、低い温度条件でのハイブリダイゼーションでは通常50%の濃度で用いられます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295876-1L:4548173964713
295876-VAR:
295876-2L:4548173964720
295876-4X2L:
295876-BULK:
295876-6X1L:
295876-500ML:
295876-6X500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Philip Thomas et al.
Mutagenesis, 23(1), 57-65 (2007-12-01)
Alzheimer's disease (AD) is a premature ageing syndrome characterized by cognitive impairment arising from neuropathological changes occurring within specific areas of the brain. We report a 1.5-fold increase in trisomy 21 (P < 0.001) and a 1.2-fold increase in trisomy
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 32(1), 130-130 (1960)