蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
356 °F
含みます
≤25 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
22 %
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- To synthesize 1,3-diamines and amino alcohols via 2-azaallyl anion benzylic ring-opening of aziridines.
- In the RAFT polymerization of acryclic acid.
- In the synthesis of cross-linked triblock copolymer hydrogels.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D201863-25ML:
D201863-BULK:
D201863-18L:4548173193847
D201863-VAR:
D201863-25L:
D201863-10L:
D201863-20L:4548173193861
D201863-2.5L:
D201863-4L:4548173193878
D201863-6X1L:
D201863-500ML:
D20186-18L-CS:
D201863-1L:4548173193854
D201863-18L-CS:
この製品を見ている人はこちらもチェック