安全性情報
07066
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
10% PEG 600 in 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0
別名:
PEGグリッドスクリーニング溶液18/Flukaキット番号36436
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
製品名
0.1M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 溶液,
フォーム
liquid
品質水準
pH
8.0±0.2 ( in neat)
密度
1.02 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
07066-10ML-F-KC:
07066-VAR-F:
07066-BULK-F:
07066-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)