Merck
07082
Sigma-Aldrich
DABCYL-Glu-Arg-Nle-Phe-Leu-Ser-Phe-Pro-EDANS trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
別名:
N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzoyl]-L-α-glutamyl-L-arginyl-L-norleucyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-seryl-L-phenylalanyl-N-[2-[(5-sulfo-1-naphthalenyl)amino]ethyl]-L-prolinamide trifluoroacetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C76H98N16O15S1 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
1507.75 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)NCCNc6cccc7c(cccc67)S(O)(=O)=O
OC(=O)C(F)(F)F.CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)NCCNc6cccc7c(cccc67)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C76H98N16O15S.C2HF3O2/c1-6-7-24-57(83-68(97)58(26-16-39-81-76(77)78)84-70(99)59(37-38-66(94)95)82-67(96)50-29-31-51(32-30-50)89-90-52-33-35-53(36-34-52)91(4)5)69(98)86-61(44-48-18-10-8-11-19-48)72(101)85-60(43-47(2)3)71(100)88-63(46-93)73(102)87-62(45-49-20-12-9-13-21-49)75(104)92-42-17-27-64(92)74(103)80-41-40-79-56-25-14-23-55-54(56)22-15-28-65(55)108(105,106)107;3-2(4,5)1(6)7/h8-15,18-23,25,28-36,47,57-64,79,93H,6-7,16-17,24,26-27,37-46H2,1-5H3,(H,80,103)(H,82,96)(H,83,97)(H,84,99)(H,85,101)(H,86,98)(H,87,102)(H,88,100)(H,94,95)(H4,77,78,81)(H,105,106,107);(H,6,7)/b90-89+;/t57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-;/m0./s1
InChI Key
NNUMUURWINZVDB-PZOCAEISSA-N
生物化学的/生理学的作用
Peptide substrate for the assay of malaria aspartylproteinase, peptide sequence derived from the cleavage site present in hemoglobin, with norleucine as a substitution for methionine in order to avoid problems related to oxidation.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Jiang et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 45(9), 2577-2584 (2001-08-15)
Malarial parasites rely on aspartic proteases called plasmepsins to digest hemoglobin during the intraerythrocytic stage. Plasmepsins from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax have been cloned and expressed for a variety of structural and enzymatic studies. Recombinant plasmepsins possess kinetic similarity