製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPCE)
mp
≥250 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
蛍光検出
λex 420 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 7.4 (quenching with Vitamin B1)
λex 488 nm; λem 520 nm(lit.)
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChI Key
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09341-BULK:
09341-5MG:
09341-VAR:
09341-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.