Merck
296813
Sigma-Aldrich
シアノ水素化ホウ素ナトリウム 溶液
1.0 M in THF
別名:
ナトリウム シアノトリハイドロボレート, ナトリウム シアノボロハイドライド, ナトリウム ボロシアノハイドライド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBH3CN
CAS番号:
分子量:
62.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
溶解性
THF: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
hydrocarbons: insoluble(lit.)
water: soluble(lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].[H][B-]([H])([H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
InChI Key
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シアノ水素化ホウ素ナトリウムは、pH 7.2の水溶液中で安定な、多用途な還元剤です。NaBH4よりも弱い還元剤です。シッフ塩基を効果的に還元します。NaCNBH4は、タンパク質中のリジン残基のε-アミノ基のモノおよびジメチル化誘導体への効率的かつ選択的変換のための、還元的メチル化に使用されます。
アプリケーション
シアノ水素化ホウ素ナトリウムは、以下に使用できます:
  • 還元アルキル化によるタンパク質のin vitro放射標識のための還元剤。
  • アルデヒドおよびケトンの還元。
  • アルデヒドおよびケトンの選択的脱酸素。
  • 様々なサイズの金コロイド粒子の調製
以下の反応物質です。
  • 複素環アルデヒドからエステルへの直接変換(酸化挙動)
  • 還元的アミノ化反応
  • 分子内還元的環化反応
  • 還元反応
  • 二元推進剤用の自然発火液としての、ジシアノホウ酸イオン性溶液の調製
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296813-800ML:4548173131788
296813-VAR:
296813-100ML:4548173131771
296813-BULK:
296813-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Radiolabeling of proteins by reductive alkylation with [14C]formaldehyde and sodium cyanoborohydride.
D Dottavio-Martin et al.
Analytical biochemistry, 87(2), 562-565 (1978-07-01)
Sodium cyanoborohydride-a highly selective reducing agent for organic functional groups.
Clinton F.
Synthesis, 3, 135-146 (1975)
Preparation of colloidal gold particles of various sizes using sodium borohydride and sodium cyanoborohydride.
R G DiScipio
Analytical biochemistry, 236(1), 168-170 (1996-04-05)
Labeling of proteins by reductive methylation using sodium cyanoborohydride.
N Jentoft et al.
The Journal of biological chemistry, 254(11), 4359-4365 (1979-06-10)
Selective deoxygenation of ketones and aldehydes including hindered systems with sodium cyanoborohydride.
Hutchins RO, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(11), 3662-3668 (1973)