Merck
13368
Sigma-Aldrich
1-デオキシ-D-キシルロース-5-リン酸 ナトリウム塩
≥99.0% (TLC)
別名:
DXP ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11O7P · xNa+
CAS番号:
分子量:
214.11 (free acid basis)
Beilstein:
8367371
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 37.0±3.0°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C)(O)O
InChI
1S/C5H11O7P/c1-3(6)5(8)4(7)2-12-13(9,10)11/h4-5,7-8H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/t4-,5-/m1/s1
InChI Key
AJPADPZSRRUGHI-RFZPGFLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-デオキシ-D-キシルロース-5-リン酸は、イソプレノイドの生合成のための非メバロン酸経路(NMP)の最初のステップを触媒する、原核の1-デオキシ-D-キシルロース-5-リン酸レダクトイソメラーゼ(Dxr)の、同定、区別、および解析のための基質として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
一般に原核生物においてイソプレノイドや非イソプレノイド様ビタミンの前駆体として見つかっている、非メバロン酸経路の代謝産物です。この経路はヒトには存在しないため、感染性疾患の治療のための細菌特異的な薬物を開発する上で興味深いものです。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13368-VAR:
13368-5MG:
13368-1MG:
13368-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W Eisenreich et al.
Chemistry & biology, 5(9), R221-R233 (1998-09-30)
Recent studies have uncovered the existence of an alternative, non-mevalonate pathway for the formation of isopentenyl pyrophosphate and dimethylallyl pyrophosphate, the two building blocks of terpene biosynthesis.
B M Lange et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(5), 2100-2104 (1998-04-16)
Isopentenyl diphosphate, the common precursor of all isoprenoids, has been widely assumed to be synthesized by the acetate/mevalonate pathway in all organisms. However, based on in vivo feeding experiments, isopentenyl diphosphate formation in several eubacteria, a green alga, and plant
Y Boucher et al.
Molecular microbiology, 37(4), 703-716 (2000-09-06)
Lateral gene transfer (LGT) is a major force in microbial genome evolution. Here, we present an overview of lateral transfers affecting genes involved in isopentenyl diphosphate (IPP) synthesis. Two alternative metabolic pathways can synthesize this universal precursor of isoprenoids, the
H Jomaa et al.
Science (New York, N.Y.), 285(5433), 1573-1576 (1999-09-08)
A mevalonate-independent pathway of isoprenoid biosynthesis present in Plasmodium falciparum was shown to represent an effective target for chemotherapy of malaria. This pathway includes 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate (DOXP) as a key metabolite. The presence of two genes encoding the enzymes DOXP
Svetlana A Kholodar et al.
Biochemistry, 52(13), 2302-2308 (2013-03-12)
The role of the nonreacting phosphodianion group of 1-deoxy-d-xylulose-5-phosphate (DXP) in catalysis by DXP reductoisomerase (DXR) was investigated for the reaction of the "substrate in pieces". The truncated substrate 1-deoxy-l-erythrulose is converted by DXR to 2-C-methylglycerol with a kcat/Km that