Merck
24651C
SAFC
EX-CELL® NS0、NS0細胞用無血清培地
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, dry powder, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, suitable for cell culture
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
品質水準
詳細
for research or for further manufacturing use
フォーム
dry powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX-CELL NS0は、動物由来成分、タンパク質、血清を含まない既知組成培地で、NS0関連細胞の長期浮遊細胞培養用に開発されました。NS0細胞は、親株のNS1細胞株から派生したクローンで、浮遊細胞培養で増殖できます。血清の有無に関らず浮遊細胞培養されたNS0ハイブリドーマは、EX-CELL NS0に直接移し、継代培養できます。EX-CELL NS0を用いた浮遊細胞培養では、増殖能や、生存率を失うことなく、50回より多く継代できます。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
24651CLF1-BIBC:
24651C-1L:
24651C-25KG:
24651C-ALC2:
24651C-ALC:
24651C-BIBC:
24651C-PROC:
24651C-50L:
24651C-BG:
D0547-ALC:
24651C-10L:
24651C-5L:
24651C-100L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.