Merck
27667
Sigma-Aldrich
コラゲンナーゼ 発色基質
chromogenic, powder or crystals
別名:
4-フェニルアゾベンジルオキシカルボニル-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg-OH 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H52N10O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
812.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
コラゲンナーゼ 発色基質, for use at 320 nm
詳細
for quantitative collagenase determination
品質水準
形状
powder or crystals
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(=O)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C38H52N10O8.2H2O/c1-24(2)21-29(33(50)42-22-32(49)47-19-7-12-30(47)34(51)43-28(36(53)54)11-6-18-41-37(39)40)44-35(52)31-13-8-20-48(31)38(55)56-23-25-14-16-27(17-15-25)46-45-26-9-4-3-5-10-26;;/h3-5,9-10,14-17,24,28-31H,6-8,11-13,18-23H2,1-2H3,(H,42,50)(H,43,51)(H,44,52)(H,53,54)(H4,39,40,41);2*1H2/b46-45+;;/t28-,29+,30+,31+;;/m1../s1
InChI Key
PZUVBRODNGRBBH-UHGWVMIQSA-N
生物化学的/生理学的作用
コラゲナーゼ発色団基質は、ロイシン残基とグリシン残基間でコラゲナーゼにより特異的に切断されます。着色された親水性基質が消化されると、着色されたフラグメントのPAZ-Pro-Leu-OH(II)と無色のトリペプチドのH-GJy-Pro-D-Arg-OH(III)が生成されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27667-100MG:
27667-1G:
27667-BULK:
27667-10MG:
27667-VAR:
試験成績書(COA)