安全性情報
48230
Sigma-Aldrich
D-ガラクト-D-マンナン Ceratonia siliqua(イナゴマメ)由来
~95% (HPLC)
別名:
カロブガラクトマンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Ceratonia siliqua
品質水準
アッセイ
~95% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
Mr ~200000
損失
≤5% loss on drying
white
溶解性
1 g/L at 20 °C
微量陽イオン
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Ti: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-ガラクト-D-マンナンは、植物細胞壁多糖類の組成を解析する手技における基準化合物として有用な植物細胞壁多糖類です。 D-ガラクト-D-マンナンは植物細胞壁を保護する抗酸化剤です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
一部のマメ科植物の種子の胚乳細胞壁由来の貯蔵炭水化物です。ガラクトマンナン:特性および用途;多糖類補充アガロースゲル中のDNAフラグメントの分解能改善
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
48230-100MG-F:
48230-VAR-F:
48230-25MG-F:
48230-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jin Yu et al.
Journal of clinical microbiology, 51(4), 1327-1329 (2013-02-01)
A 78-year-old male who was undergoing prolonged glucocorticoid treatment experienced cough and expectoration for 2 weeks. Galactomannan antigen analysis and a chest computed tomography (CT) scan suggested a diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis. DNA sequencing indicated that Emericella nidulans var.
Soo-Han Choi et al.
Pediatric blood & cancer, 60(2), 316-322 (2012-10-09)
Invasive aspergillosis (IA) is a major cause of morbidity and mortality in immunocompromised children. We investigated the usefulness of an Aspergillus galactomannan (GM) antigen assay as a diagnostic tool for IA in pediatric cancer patients and hematopoietic cell transplantation (HCT)
B.V. McCleary
Methods in Enzymology, 160, 523-523 (1988)
Ana P Alonso et al.
Plant physiology, 153(3), 915-924 (2010-05-06)
The biosynthesis of cell wall polymers involves enormous fluxes through central metabolism that are not fully delineated and whose regulation is poorly understood. We have established and validated a liquid chromatography tandem mass spectrometry method using multiple reaction monitoring mode
S Khanna et al.
Indian journal of medical microbiology, 31(1), 34-39 (2013-03-20)
Diagnosis of invasive aspergillosis (IA) in immunocompromised patients using galactomannan ELISA (GM-ELISA) has shown variable sensitivity and specificity. To assess the diagnostic performance of GM-ELISA and analyze the effect of decreasing the cut off value, neutropenia, antifungals and piperacillin-tazobactam (PTZ).