Merck
63124
Sigma-Aldrich
ε-Carotene
≥95.0% (HPLC)
別名:
(6R,6′R)-ε,ε-Carotene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV吸収
λ: 440 nm±5 nm Amax
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-28,37-38H,15-16,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-,38-/m0/s1
InChI Key
QABFXOMOOYWZLZ-GDBZIMIPSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
63124-1MG-BULK:
63124-1MG:
63124-BULK:
63124-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxidative Damage to Plants: Antioxidant Networks and Signaling (2014)