Merck
68617
Sigma-Aldrich
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate
≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H16FNO5S
CAS番号:
分子量:
413.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]S(F)(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2c(C(=O)Oc3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C21H16NO2.FHO3S/c1-22-18-13-7-5-11-16(18)20(17-12-6-8-14-19(17)22)21(23)24-15-9-3-2-4-10-15;1-5(2,3)4/h2-14H,1H3;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
DMGQABMILTYHNY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate has been used in the chemiluminescence reaction for the quantification of hydrogen peroxide.
生物化学的/生理学的作用
10-methyl-9-(phenoxycarbonyl) acridinium fluorosulfonate (PMAC) has the ability to produce chemiluminescence under neutral conditions.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Acridinium ester for chemiluminescent immunoassay
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
68617-VAR:
68617-25MG:
68617-500MG:
68617-100MG:
68617-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of a highly sensitive chemiluminescent assay for hydrogen peroxide under neutral conditions using acridinium ester and its application to an enzyme immunoassay
Arakawa H, et al.
Luminescence, 29(4), 374-377 (2014)
M. Kawaguchi and N. Suzuki et al.
Proc. 9th Int. Symp. Biolumin. Chemilumin., 481-481 (1997)
Extracellular hydrogen peroxide measurements using a flow injection system in combination with microdialysis probes-Potential and challenges
Mosshammer M, et al.
Free Radicals in Biology, 29(4), 374-377 (2018)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.