Merck
71386
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム 溶液
BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
別名:
Halite, NaCl, sodium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
濃度
~5 M in H2O
テクニック
DNA extraction: suitable
LAMP: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.378
pH
5.0-7.0 (25 °C)
溶解性
water: soluble
密度
1.186 g/mL (5 M in water)
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
genomic analysis
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ナトリウムは、ヒトや動物の正常な身体機能を助ける必須の栄養素です。この化学物質は自然界に広く存在し、静脈内輸液や密度勾配などのさまざまな生化学的用途があります。また、緩衝液や培地のイオン強度を高める希釈剤としても使われます。塩化ナトリウムは、血漿浸透圧および体の細胞外液量の維持に極めて重要です。NaClが過剰になると血圧が上昇し、心血管疾患や腎臓病に影響します。滅菌NaClは点眼液の成分です。多くの細菌は高塩濃度の条件下で増殖できないため、従来から高濃度で食品の保存に使用されてきました。
アプリケーション
塩化ナトリウム溶液は、以下の成分として使用されています:
  • 二重タグ化生成物の精製用ポリエチレングリコール(PEG)緩衝液
  • プロテインAセファロース(PAS)抗体コーティングビーズの調製およびリボ核タンパク質(RNP)の免疫沈降用NT2バッファー
  • マウス腎臓からの単核単離用の冷却溶解バッファー
特徴および利点
  • 地質学的に安定です
  • 精製、沈殿、結晶化に適しています
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
71386-250ML:
71386-VAR:
71386-BULK:
71386-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
David G Guzzardi et al.
Journal of the American College of Cardiology, 66(8), 892-900 (2015-08-22)
Suspected genetic causes for extracellular matrix (ECM) dysregulation in the ascending aorta in patients with bicuspid aortic valves (BAV) have influenced strategies and thresholds for surgical resection of BAV aortopathy. Using 4-dimensional (4D) flow cardiac magnetic resonance imaging (CMR), we
Koji Tanaka et al.
Nature communications, 6, 6337-6337 (2015-02-27)
Pore-forming toxins (PFT) are water-soluble proteins that possess the remarkable ability to self-assemble on the membrane of target cells, where they form pores causing cell damage. Here, we elucidate the mechanism of action of the haemolytic protein fragaceatoxin C (FraC)