安全性情報
76399
Sigma-Aldrich
硫酸アンモニウム2M 溶液
別名:
結晶化溶液32/キット番号82009
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352314
NACRES:
NA.26
pH:
6.0±0.2 ( in neat)
フォーム
liquid
品質水準
pH
6.0±0.2 ( in neat)
密度
1.13 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
  • 繊維廃水処理のための新しい側流嫌気性順浸透プロセスを用いた直接施肥のための栄養豊富な溶液の最適化:この研究では、繊維廃水の処理と再利用における硫酸アンモニウムの応用に焦点を当て、直接施肥用の栄養豊富な溶液を最適化しています(Abbasi et al., 2021)。
  • 農業残渣(乾燥させたヘチマ)から調製した、ニッケルフォーム担持の超多孔性活性炭へのアンモニウムイオンの電気吸着:この研究では、硫酸アンモニウム溶液が調製プロセスを促進する、革新材料を用いたアンモニウムイオンの電気吸着を調査しています(Shih et al., 2019)。
  • 大腸菌由来のグリセロール脱水素酵素(GldA)の構造:この構造生物学の研究では、結晶化プロセスに硫酸アンモニウムを使用して、大腸菌由来の重要な酵素の構造を解明しています(Zhang et al., 2019)。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
76399-VAR-F:
76399-10ML-F:
76399-100ML-F:
76399-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)