Merck
318604
Sigma-Aldrich
塩化アンモニウム-水酸化アンモニウム緩衝液 溶液
in H2O
別名:
Ammonium Buffer Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
品質水準
組成
NH4Cl, 1 wt. %
NH4OH, 4 wt. % (pH 10 to 11)
濃度
in H2O
pH
10-11
密度
0.99 g/mL at 25 °C
SMILES記法
N.N.O.Cl
InChI
1S/ClH.2H3N.H2O/h1H;2*1H3;1H2
InChI Key
XEXFVRMLYUDDJY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
塩化アンモニウム-水酸化アンモニウム緩衝液はタンパク質の結晶化に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
塩化アンモニウムは、50 mMの濃度下でMDBK細胞のBVDV感染を完全に阻害する塩化アンモニウム-水酸化アンモニウムバッファーシステムの塩成分です。塩化アンモニウム(NH4Cl)で処理したウイルスは、エンドソームのpHを中和するため、感染性が失われます。したがって、低pH依存性融合活性を持つウイルスは、そのエンベロープをエンドソーム膜と融合することができなくなりました。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
318604-BULK:
318604-500ML:4548173982908
318604-VAR:
318604-6X500ML:
318604-2L:4548173982892
318604-4X2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thomas Krey et al.
Journal of virology, 79(7), 4191-4200 (2005-03-16)
The route of internalization of the pestivirus bovine viral diarrhea virus (BVDV) was studied by using different chemical and biophysical inhibitors of endocytosis. Expression of the dominant-negative mutant Dyn(K44A) of the GTPase dynamin in MDBK cells, as well as the
A Takada et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(26), 14764-14769 (1998-02-07)
Ebola virus causes hemorrhagic fever in humans and nonhuman primates, resulting in mortality rates of up to 90%. Studies of this virus have been hampered by its extraordinary pathogenicity, which requires biosafety level 4 containment. To circumvent this problem, we
Julia S Brunner et al.
Nature communications, 11(1), 431-431 (2020-01-24)
Multinucleated giant cells (MGCs) are implicated in many diseases including schistosomiasis, sarcoidosis and arthritis. MGC generation is energy intensive to enforce membrane fusion and cytoplasmic expansion. Using receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand (RANKL) induced osteoclastogenesis to model MGC