安全性情報
91216
Sigma-Aldrich
(±)-Dihydrokaempferol
≥95% (HPLC)
別名:
(2RS,3RS)-3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, (±)-Aromadendrol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O6
CAS番号:
分子量:
288.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
生物化学的/生理学的作用
Flavanonol; (+)-Aromadendrin is an intermediate in flavonoid biosynthesis.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91216-50MG:
91216-10MG:
91216-250MG:
91216-VAR:
91216-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)