Merck
94159
Supelco
NTA - Atto 550
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
別名:
Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥80% (sum of isomers, HPCE)
フォーム
lumps
蛍光検出
λex 554 nm; λem 576 nm in PBS with 0.08% sodium azide
適合性
suitable for fluorescence
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
アプリケーション
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94159-VAR-F:
94159-250UG-BULK-F:
94159-BULK-F:
94159-250UG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
資料
Ni-NTA-Atto conjugates provide specific and highly sensitive detection of His-tagged fusion proteins.