Merck
95284
Sigma-Aldrich
for molecular biology, suitable for FISH
別名:
H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード:
for molecular biology
テクニック:
FISH: suitable
bp:
100 °C (lit.)
製品名
水, for molecular biology, sterile filtered
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
品質
sterile filtered
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
FISH: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
導電率
0.0-5 μS/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: <10 ppb
Mg: <10 ppb
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子生物学グレード水は、滅菌ろ過済みですぐに使用でき、DNase、RNase、ホスファターゼ、およびプロテアーゼに汚染されていません。
アプリケーション
滅菌ろ過水は、次の用途に使用されていす:
  • クローニングおよびプラスミド作製
  • 多糖A(PSA)制限法におけるPCRアンプリコンの制限消化
  • RNAの分離
  • 蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)
  • CVF(子宮頸部膣液)および月経抽出物のサンプルを、mRNAの逆転写酵素-ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)増幅による特異性試験のために希釈するため。
  • 定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)を用いたDNA定量のため。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95284-1L:4548173183909
95284-500ML:
95284-6X1L:4548173183923
95284-100ML:4548173183893
95284-BULK:
95284-6X100ML:4548173183916
95284-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
水 Ultrapur
Supelco
1.01262
水 for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Sigma-Aldrich
W1503
水 OmniPur&#174; Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
水 Deionized
Sigma-Aldrich
38796
水 OmniPur&#174; Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
水 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
A guide to transient expression of membrane proteins in HEK-293 cells for functional characterization
Ooi A, et al.
Frontiers in Physiology, 7, 300-300 (2016)
Registered report: Inhibition of BET recruitment to chromatin as an effective treatment for MLL-fusion leukemia
Fung J, et al.
eLife, 4, e08997-e08997 (2015)
L1 retrotransposon expression in circulating tumor cells
Papasotiriou I, et al.
Testing, 12(2), e0171466-e0171466 (2017)
Andreas K Brödel et al.
Nature protocols, 12(9), 1830-1843 (2017-08-11)
Directed evolution is a powerful tool to improve the characteristics of biomolecules. Here we present a protocol for the intracellular evolution of proteins with distinct differences and advantages in comparison with established techniques. These include the ability to select for
Philippe Robert et al.
Investigative radiology, 50(8), 473-480 (2015-06-25)
To prospectively compare in healthy rats the effect of multiple injections of macrocyclic (gadoterate meglumine) and linear (gadodiamide) gadolinium-based contrast agents (GBCAs) on T1-weighted signal intensity in the deep cerebellar nuclei (DCN), including the dentate nucleus. Healthy rats (n =