Merck
1.01262
Supelco
for inorganic trace analysis, suitable for UV/Vis spectroscopy, Ultrapur
別名:
DI water, Deionized water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NB.21
グレード:
for inorganic trace analysis
テクニック:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
100 °C (lit.)
蒸気圧:
23 hPa ( 20 °C)
製品名
水, Ultrapur
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
水 for TOC analysis
Supelco
78533
水 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
水 suitable for ion chromatography
Supelco
00612
水 for cell biology, sterile ultrafiltered
Sigma-Aldrich
95289
水 for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.03702
水 Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
水 for molecular biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
資料
Spectroquant®鉄分テスト - 飲用水、ミネラルウォーター、地下水、および湧水中の鉄分の測定に適したICPまたはAASに代わる方法。
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
すべて表示
プロトコル
工場や設備の効率性は、持続可能な経済運用にとって基本的前提条件の一つです。一つの不可避な問題は、例えばその基本原因がケイ酸塩であるパイプ、ボイラー、タービンの内部スケールなどの望ましくない沈積の形成によって引き起こされます。この脅威は、迅速で高精度の検査により確実に管理できます。
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.