Merck
L2020
Sigma-Aldrich
Mouse Laminin
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, 0.2 μm filtered, liquid, 1-2 mg/mL, suitable for cell culture
別名:
ラミニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥32,800
¥32,800
単価¥41,000割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥32,800
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
¥32,800
単価¥41,000割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ラミニン EHS肉腫基底膜由来, 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
aqueous solution
分子量
A subunit 400 kDa
B1 subunit 210 kDa
B2 subunit 200 kDa
包装
pkg of 1 mg
濃度
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
1‑2 μg/cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
L6274C054311243217001
ラミニン from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
11243217001
ラミニン
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
concentration
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline
concentration
-
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
aqueous solution
form
liquid
form
lyophilized powder
form
solution
mol wt
A subunit 400 kDa, B2 subunit 200 kDa, B1 subunit 210 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
900 kDa
詳細
ラミニンは、分子量がかなり大きい、非コラーゲン性の接着性糖タンパク質です。[1]ヘテロ三量体タンパク質であり、α、β、γ鎖として知られるジスルフィド結合した3つのポリペプチドを有しています。[2]ラミニンの複数のポリペプチドドメインは、複数のインテグリン二量体、ジストログリカンとシンデカン、その他のECM成分などの、複数の細胞表面受容体に結合できます。この細胞外マトリックスマルチドメイン三量体糖タンパク質が、接着、増殖、および分化をサポートする基底膜の主成分です。
アプリケーション
マウスのエンジェルブレス−ホーム−スワーン腫瘍基底膜由来のラミニンは以下に使用されています:
  • インスリン産生細胞(IPC)の分化。[3]
  • 感染阻害アッセイ。[4]
  • 増殖アッセイ。[5]
ラミニンは、上皮、内皮、神経、筋、および肝細胞を含む、多くの細胞タイプの増殖および分化をサポートします。 細胞培養足場として、1~2 μg/cm2で使用することをお勧めします。 最適な濃度は、アプリケーションや研究目的だけでなく、細胞の種類によっても異なります。
生物化学的/生理学的作用
ラミニンタンパク質は、動物組織における構造的足場に不可欠の成分です。 ラミニンは、エンタクチンやパールカンを介してタイプIVコラーゲンと会合し、インテグリン受容体、ジストログリカン糖タンパク質複合体、およびLutheran血液型糖タンパク質を通じて細胞膜に結合します。 ラミニンは、コラーゲンとの結合、細胞接着、ヘパリンとの結合、および神経突起伸長のための活性ドメインを持っています。
構成
ラミニンは細胞外マトリックスに存在する、マルチドメイン三量体糖タンパク質であり、接着、増殖、および分化をサポートする、主な非コラーゲン性の基底膜成分です。 ラミニンは、A、B1およびB2鎖の両方からなり、それらは多くのジスルフィド結合によって結合しています。本ラミニン製品は、マウスのエンジェルブレス−ホーム−スワーン腫瘍から精製されています。
注意
本製品の使用溶液のアリコートを-20°Cで保存することをお勧めします。
調製ノート
本製品は、50 mM Tris-HCl、150 mM NaClの1~2 mg/mL溶液として提供されます。 0.2 μmフィルターでろ過されています。ゲルの形成を避けるために、使用前に2~8℃でゆっくりと溶液を溶解してください。 コーティングに使用する場合は、緩衝塩溶液で希釈して、最小量で培養表面をコートし、37℃で2時間インキュベートしてください。 細胞をプレーティングする前に、PBSで3回洗浄してください。ラミニンコーティングは、2~8℃で1か月保存できます。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2020-BULK:
L2020-1MG-PW:
L2020-VAR:
L2020-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Axonal pathfinding: Extracellular matrix role
Letourneau, P
Encyclopedia of Neuroscience, 1, 1139-1145 (2009)
Mitogenic activity of laminin on human melanoma and melanocytes: different signal requirements and role of beta 1 integrins.
Mortarini R, et al.
Cancer Research, 55(20), 4702-4710 (1995)
Serotype-specific entry of dengue virus into liver cells: identification of the 37-kilodalton/67-kilodalton high-affinity laminin receptor as a dengue virus serotype 1 receptor.
Thepparit C and Smith DR.
Journal of Virology, 78(22), 12647-12656 (2004)
Agnese Loda et al.
Nature communications, 8(1), 690-690 (2017-09-28)
Xist is indispensable for X chromosome inactivation. However, how Xist RNA directs chromosome-wide silencing and why some regions are more efficiently silenced than others remains unknown. Here, we explore the function of Xist by inducing ectopic Xist expression from multiple
Fibronectin and laminin promote differentiation of human mesenchymal stem cells into insulin producing cells through activating Akt and ERK.
Lin HY, et al.
Journal of Biomedical Science, 17:56 (2010)
資料
ここでは、細胞外基質(ECM)とその接着因子構成成分の構造生物学的な機能のほか、in vitroでの応用向けにどのようなものが利用できるかについて考察します。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
すべて表示
プロトコル
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.