Merck
P2850
Sigma-Aldrich
ホスファターゼインヒビターカクテル1
DMSO solution, mixture of inhibitors
別名:
Phosphatase Inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.54
product name
ホスファターゼインヒビターカクテル1, DMSO solution
形状
DMSO solution
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
ホスファターゼインヒビターカクテル1は、アルカリホスフォターゼのL-イソ酵素ならびに、PP1やPP2Aのようなセリン/トレオニンタンパク質を抑制するインヒビターの混合物を含みます。本製品は、ミクロシスチンLR、カンタリジン、および(−)-p-bromotetramisoleを含みます。ホスファターゼインヒビターカクテル1は、P0044で代替されてきました。
アプリケーション
ホスファターゼインヒビターカクテル1は、核たんぱく質分離およびカテニン活性化用の電気泳動的移動度シフト分析(EMSA)で使用されてきました。また、ウェスタンブロット解析にも使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ホスファターゼは、多くの重要な生物学的プロセスの活性な調節装置です。小分子によりホスファターゼを抑制することは、ホスファターゼの生物学的役割を研究する上で有効です。
数量
100倍希釈でのご使用を推奨します。
アナリシスノート
ウシ肝臓、ヒト胎盤、ウサギ筋肉などの動物組織由来の細胞抽出物、ならびにA431細胞・Jurkat細胞抽出物で評価済みです。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2850-5ML:
P2850-1ML-PW:
P2850-BULK:
P2850-VAR:
P2850-0.3ML-KC:
P2850-0.3ML:
P2850-1ML:
P2850-5ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X Zhao et al.
Mucosal immunology, 10(6), 1553-1568 (2017-04-13)
Virulent Mycobacterium tuberculosis (Mtb) triggers necrosis in host Mϕ, which is essential for successful pathogenesis in tuberculosis. Here we demonstrate that necrosis of Mtb-infected Mϕ is dependent on the action of the cytosolic Receptor Interacting Protein Kinase 3 (RIPK3) and
Class III β-tubulin expression and in vitro resistance to microtubule targeting agents.
Stengel C, et al.
British Journal of Cancer, 102(2), 316-316 (2010)
Larger therapeutic window for steroid versus VEGF-A inhibitor in inflammatory angiogenesis: surprisingly similar impact on leukocyte infiltration.
Nakao S, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 53(7), 3296-3302 (2012)
Aberrant Wnt/β-catenin signaling in pancreatic adenocarcinoma.
Zeng G, et al.
Neoplasia, 8(4), 279-289 (2006)
Discovery of protein phosphatase inhibitor classes by biology-oriented synthesis.
Noren M A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(28), 10606-10611 (2006)
資料
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.
すべてのリン酸化実験において、ホスファターゼ阻害剤の使用は不可欠です。ホスファターゼ阻害剤カクテルを比較して、お客様の研究に最適なものを選択してください。