Merck
すべての画像(17)
主要文書
安全性情報
ZMS1026
Sigma-Aldrich
抗VGLUT2抗体 クローン8G9.2 ZooMAb® マウス・モノクロール
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
VGluT2, 分化関連BNPI, 分化関連Na(+)依存性無機リン共輸送体, 小胞性グルタミン酸トランスポーター2, 溶質キャリアファミリー17メンバー6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8G9.2, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 64.58 kDa
observed mol wt ~55 kDa
交差性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン8G9.2は、小胞性グルタミン酸輸送体2を特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
完全長のリコンビナント・ラット小胞性グルタミン酸輸送体2(VGLUT2)
アプリケーション
免疫蛍光染色:希釈倍率1:1,000で使用、ラット脳組織中のVGLUT2を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、SH-SY5Y細胞中のVGLUT2を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ラット海馬およびヒト大脳皮質切片中のVGLUT2を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗VGLUT2クローン8G9.2 ZooMAb(カタログ番号:ZMS1026)は、小胞性グルタミン酸輸送体2を検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
小胞性グルタミン酸トランスポーター2(UniProt Q9JI12、分化関連BNPI、分化関連Na(+)依存性リン酸共輸送体、溶質キャリアファミリー17メンバー6、VGluT2としても知られる)は、ラットのSlc17a6(Dnpi、Vglut2としても知られる)遺伝子(Gene ID: 84487)によってコードされています。VGluT2は、興奮性ニューロンのシナプス前終末にあるシナプス小胞へのグルタミン酸の取り込みを仲介する複数回膜貫通タンパク質です。N末端とC末端の尾部(それぞれaa1-71、499-582)は、細胞質側に存在します。VGLUT1およびVGLUT2を発現するニューロンは、脳内のグルタミン酸作動性ニューロンの大部分を占めており、VGLUT1は主要なサブタイプで、脳内のグルタミン酸の小胞輸送の約80%を占めています。VGLUT2の発現は、生後10日間で急激に増加することが報告されており、また、網膜のロドプシン細胞の増加に伴って増加することも報告されています。成人の脳では主にVGLUT1とVGLUT2の両方が発現していますが、生後2週間はVGLUT2の発現が優勢であることが示されています。発生の過程でVGLUT2からVGLUT1へと切り替わる時期に、VGLUT1の発現は生存に必須となります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZMS1026-25UL:
ZMS1026-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)