product name
L-Aspartic acid β-(7-amido-4-methylcoumarin), fluorescent amino acid
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C14H14N2O5/c1-7-4-13(18)21-11-5-8(2-3-9(7)11)16-12(17)6-10(15)14(19)20/h2-5,10H,6,15H2,1H3,(H,16,17)(H,19,20)/t10-/m0/s1
InChI Key
ARZPQBJTLVVDNP-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1057-VAR:
A1057-BULK:
A1057-10MG:
A1057-50MG:
試験成績書(COA)