アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >25 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(cc3)C#CCCC#N)C(=O)NN4CCS(=O)(=O)CC4
InChI
1S/C26H23Cl2N5O3S/c1-18-24(26(34)31-32-13-15-37(35,36)16-14-32)30-33(23-11-10-21(27)17-22(23)28)25(18)20-8-6-19(7-9-20)5-3-2-4-12-29/h6-11,17H,2,4,13-16H2,1H3,(H,31,34)
InChI Key
XBHQLFVDGLPBCK-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A1987-VAR:
A1987-25MG:4548173315270
A1987-BULK:
A1987-5MG:4548173315287
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.