Merck
A2478
Sigma-Aldrich
APHAコンパウンド8
solid, ≥98% (HPLC)
別名:
3-(1-メチル-4-フェニルアセチル-1H-2-ピロリル)-N-ヒドロキシ-2-プロペンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N2O3
CAS番号:
分子量:
284.31
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
APHAコンパウンド8, ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cn1cc(cc1\C=C\C(=O)NO)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-18-11-13(10-14(18)7-8-16(20)17-21)15(19)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,10-11,21H,9H2,1H3,(H,17,20)/b8-7+
InChI Key
UFQOXIMRSMFQRI-BQYQJAHWSA-N
生物化学的/生理学的作用
ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)の阻害作用を示すアロイルピロールヒドロキシアミド(APHA)化合物のクラスの1つである化合物8は、最も強力でHDACクラスI選択的です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2478-BULK:
A2478-VAR:
A2478-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seiji Kuroda et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 17, 612-621 (2020-04-18)
Non-toxic herpes simplex virus (HSV) vectors can be generated by functional deletion of all immediate-early (IE) genes, providing a benign vehicle with potential for gene therapy. However, deletion of multiple IE genes raises manufacturing concerns and thus limits clinical application