Merck
633925
Sigma-Aldrich
Methyl 2-[(succinimidooxy)carbonyl]benzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11NO6
CAS番号:
分子量:
277.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C13H11NO6/c1-19-12(17)8-4-2-3-5-9(8)13(18)20-14-10(15)6-7-11(14)16/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
GIJSYLHKJRKNDW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
633925-VAR:
633925-BULK:
633925-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)