安全性情報
A6112
Sigma-Aldrich
カルモジュリン-アガロース
saline suspension
別名:
ホスホジエステラーゼ 3′,5′-サイクリックヌクレオチド活性化因子-アガロース from bovine testes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
形状
saline suspension
標識化の程度
≥0.5 mg per mL
テクニック
affinity chromatography: suitable
マトリックス
4% beaded agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
amino
マトリックススペーサー
1 atom
適合性
suitable for chromatography
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Calmodulin-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography, calcium associated proteins, and specialty resins. Calmodulin-agarose has been used to suggest a coordinated regulation of processes in both mitochondria and chloroplasts by calcium signals. Calmodulin-agarose has also been used to study apoptosis in prostate cancer cells and to analyze the interaction of the influenza virus polymerase complex with human cell factors.
物理的形状
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6112-10ML:4548173345697
A6112-BULK:
A6112-1ML:4548173345703
A6112-VAR:
A6112-5ML:4548173345710
文書ライブラリにアクセスする
Ninghai Gan et al.
Nature, 572(7769), 387-391 (2019-07-23)
The bacterial pathogen Legionella pneumophila creates an intracellular niche permissive for its replication by extensively modulating host-cell functions using hundreds of effector proteins delivered by its Dot/Icm secretion system1. Among these, members of the SidE family (SidEs) regulate several cellular