由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
IgG抗体は、補体の活性化や食作用などのいくつかの機能を制御します。したがって、IgG抗体は細胞学的免疫応答を促進する上で重要な役割を果たします。抗ウサギIgG(全分子)、F(ab′)2フラグメント-ペルオキシダーゼ抗体は、免疫複合体の検出のために使用できます。本製品は、直接ELISAにも使用できます。ヤギ抗ウサギIgG(全分子)、F(ab′)2 フラグメント-ペルオキシダーゼ抗体は、すべてのウサギ免疫グロブリンと特異的に反応します。
IgG抗体は、補体の活性化や食作用などのいくつかの機能を制御します。したがって、IgG抗体は細胞学的免疫応答を促進する上で重要な役割を果たします。抗マウスIgG(全分子)、F(ab′)2フラグメント-ペルオキシダーゼ抗体は、免疫複合体の検出のために使用できます。本製品は、直接ELISAにも使用できます。ヤギ抗ウサギIgG(全分子)、F(ab′)2 フラグメント-ペルオキシダーゼ抗体は、すべてのウサギ免疫グロブリンと特異的に反応します。
免疫原
精製ウサギIgG
アプリケーション
抗ウサギIgG(全分子)、F(ab′)2 フラグメント-ペルオキシダーゼ抗体は、免疫沈降やウェスタンブロッティングで使用できます。
抗マウスIgG(全分子)、F(ab′)2 フラグメント-ペルオキシダーゼ抗体は、免疫沈降やウエスタンブロッティングで使用できます。
溶解したリーシュマニアアマゾンシス細胞からのタンパク質を、二次抗体としてHRP結合ヤギ抗ウサギFc特異的IgGを使用したウェスタンブロットで分析しました。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと防腐剤を含むpH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液。
調製ノート
Wilson, M.B., and Nakane, P.K., Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978) に示された過ヨウ素酸塩法を用いて調製しました。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A6667-VAR:
A6667PROC:
A6667-.5ML:
A6667-BULK:
A6667-1ML:
A6667-.25ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Experimental and therapeutic medicine, 15(3), 2597-2603 (2018-02-20)
Stromal cell-derived factor-1 (SDF-1) predicts poor clinical outcomes of certain types of cancer. Furthermore, vascular endothelial growth factor (VEGF) promotes the growth and metastasis of solid tumors. The aim of the present study was to examine the expression of SDF-1
Oncology letters, 14(2), 2198-2206 (2017-08-07)
Cyclooxygenase (COX)-2 expression is positively correlated with malignant features in canine mammary carcinomas. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) inhibit COX activity and may therefore possess anticancer effects. Meloxicam is an NSAID that is widely used in human and veterinary medicine. High
JCI insight, 2(3), e88032-e88032 (2017-02-15)
The fibrotic reaction, which can account for over 70%-80% of the tumor mass, is a characteristic feature of human pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) tumors. It is associated with activation and proliferation of pancreatic stellate cells (PSCs), which are key regulators
Tuberculosis and respiratory diseases, 80(3), 247-254 (2017-07-28)
Airway epithelial cells are the first line of defense, against pathogens and environmental pollutants, in the lungs. Cellular stress by cadmium (Cd), resulting in airway inflammation, is assumed to be directly involved in tissue injury, linked to the development of
Theranostics, 9(19), 5497-5516 (2019-09-20)
Aberrant expression of transcription factor AP-2α has been functionally associated with various cancers, but its clinical significance and molecular mechanisms in human glioma are largely elusive. Methods: AP-2α expression was analyzed in human glioma tissues by immunohistochemistry (IHC) and in