Merck
A4914
Sigma-Aldrich
抗ウサギIgG (全分子)-ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–HRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgGは、いくつかの免疫応答を調節する糖タンパク質抗体です。標的タンパク質に対するウサギポリクローナルIgGは、さまざまな研究の用途において、一次抗体としてよく使用されます。そのため、検出可能な基質に結合させた二次ポリクローナル抗ウサギIgGは、標的タンパク質の免疫学的解析に有用な手段となります。抗ウサギIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、ELISAではすべてのウサギIgGに特異的に結合しますが、ヒト血清タンパク質に結合しません。
免疫原
精製ウサギIgG
アプリケーション
二次抗体としてHRP抱合ヤギ抗ウサギIgGを用い、C33A細胞溶解物の共免疫沈降分析およびウエスタンブロット分析が行われました。
抗ウサギIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、サンドイッチELISA(PBS-0.05% Tween 20で1:3000に希釈)および免疫電気泳動に使用できます。本製品は、ウェスタンブロッティング用途にも使用できます(マウス肝臓ホモジネート、またはマウス胎仔線維芽細胞にて1:2000希釈)。
抗ウサギIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、サンドイッチELISA(PBS-0.05% Tween 20で1:3000に希釈)および免疫電気泳動に使用できます。本製品は、ウエスタンブロッティング用途にも使用できます(マウス肝臓ホモジネート、またはマウス胎仔線維芽細胞にて1:2000希釈)。
その他情報
本抗体は、ヒト血清タンパク質で吸収済です。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと保存剤を含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)中溶液
調製ノート
Wilson, M.B., and Nakane, P.K. (Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978) ) によって示された過ヨウ素酸塩法を用いて調製しました。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A4914-1ML:4548173186030
A4914-BULK:
A4914PROC:
A4914-.25ML:4548173275215
A4914-VAR:
A4914-.5ML:4548173275222
文書ライブラリにアクセスする
Javeed Jattan et al.
Journal of lipid research, 58(5), 853-865 (2017-02-06)
Since its initial report in 2009, the intestinal enteroid culture system has been a powerful tool used to study stem cell biology and development in the gastrointestinal tract. However, a major question is whether enteroids retain intestinal function and physiology.
Joana Antonela Asensio et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 16(1), 35-35 (2018-04-11)
Allopregnanolone is a neurosteroid synthesized in the central nervous system independently of steroidogenic glands; it influences sexual behavior and anxiety. The aim of this work is to evaluate the indirect effect of a single pharmacological dose of allopregnanolone on important
H Sadri et al.
Journal of dairy science, 99(8), 6702-6713 (2016-05-18)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) is a major regulator of protein synthesis, whereas the ubiquitin-proteasome system (UPS) is regarded as the main proteolytic pathway in skeletal muscle. The objective of the current study was to investigate the effects of
Lieneke I Bouwman et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(9), 4548-4557 (2014-10-01)
The Gram-negative pathogen Campylobacter jejuni is the most common cause of bacterial foodborne disease worldwide. The mechanisms that lead to bacterial invasion of eukaryotic cells and massive intestinal inflammation are still unknown. In this study, we report that C. jejuni
J Saleh et al.
Journal of lipid research, 39(4), 884-891 (1998-04-29)
The objective of this study was to determine whether Acylation Stimulating Protein (ASP) is generated in vivo by human adipose tissue during the postprandial period. After a fat meal, samples from 12 subjects were obtained (up to 6 h) from