由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:1,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGK@(50802)
関連するカテゴリー
詳細
ヒトκ軽鎖は、細胞内の免疫応答を制御する抗体フラグメントです。κ軽鎖の発現量増加は、慢性リンパ球性白血病と関連しています。また、κ軽鎖遺伝子の可変フラグメントは、インフルエンザ菌b型における、ワクチンにより誘導される多糖被覆に対する抗体応答と関連しています。ヒトIgA、IgG、IgM、ならびにBence Jonesκおよびλ骨髄腫タンパクに対する検査により、抗ヒトκ軽鎖(結合型および遊離型)ペルオキシダーゼ抗体はヒトκ(結合型および遊離型)軽鎖を検出します。
免疫原
精製ヒトκ軽鎖
アプリケーション
ELISAアッセイは、HRP標識ヤギ抗ヒトカッパ軽鎖IgGを用いて実施され、ヒトLCL細胞培地中のIgG1および遊離K鎖を検出します。
抗ヒトκ軽鎖(結合型および遊離型)ペルオキシダーゼ抗体は、ウエスタンブロットでの使用に適しています(1:1000)。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと保存剤を含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)溶液
調製ノート
Wilson, M.B., and Nakane, P.K. (Immunofluorescence and Related Staining Techniques, p215, (Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, 1978)) に示された過ヨウ素酸法により調製しました。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A7164-VAR:
A7164-.5ML:
A7164PROC:
A7164-1ML:
A7164-.25ML:
A7164-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 242-242 (2019-10-22)
Human immunoglobulin E (IgE) is the most extensively glycosylated antibody isotype so glycans attached to the seven N-glycosites (NGS) in its Fab and Fc domains may modulate its functions. However, targeted modification of glycans in multiply glycosylated proteins remains a
mBio, 11(1) (2020-01-23)
Despite their exceptional potencies, the broad tropism of most commonly used lentivirus (LV) vectors limits their use for targeted gene delivery in vivo We hypothesized that we could improve the specificity of LV targeting by coupling (i) reduction of their
Immunology letters, 171, 5-14 (2016-01-17)
Antibodies play an important role in therapy and investigative biomedical research. The TNF-family member Receptor Activator of NF-κB (RANK) is known for its role in bone homeostasis and is increasingly recognized as a central player in immune regulation and epithelial
Plant biotechnology journal, 16(10), 1797-1810 (2018-03-07)
Agroinfiltrated Nicotiana benthamiana is a flexible and scalable platform for recombinant protein (RP) production, but its great potential is hampered by plant proteases that degrade RPs. Here, we tested 29 candidate protease inhibitors (PIs) in agroinfiltrated N. benthamiana leaves for enhancing
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(9), 2916-2920 (1987-05-01)
Malignant B lymphocytes from several patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) were examined for reactivity with murine monoclonal antibody 17.109. This antibody, prepared against the rheumatoid factor (RF) paraprotein Sie, recognizes a crossreactive idiotype on 48% of human IgM RF