抗体製品の状態
fractionated antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
human
包装
vial of 2 mL lyophilized antiserum
テクニック
Ouchterlony double diffusion: suitable
indirect ELISA: 1:4,000-1:6,000
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AMY1A(276)
詳細
α-アミラーゼは主として唾液腺および膵臓で大量に産生されます。アミラーゼの発現は空腸および乳腺でも見られます。α-アミラーゼをコードする遺伝子は、1番染色体短腕に位置するAMY1およびAMY2です。AMY1は唾液および乳腺中でのアミラーゼの産生を担い、AMY2は膵臓でアミラーゼを合成させます。AMY1の発現は一定の腫瘍組織でも生じます。哺乳類のアミラーゼは、3つの構造的ドメイン(A、B、C)で構成されています。ドメインAには、2つのアルパラギン酸残基と1つのグルタミン酸残基がある活性部位が含まれます。ドメインBは活性部位領域に接し、タンパク質高次構造を維持するために必要です。ドメインCは触媒機構に関与します。
特異性
抗血清は、ヒト唾液およびヒト膵臓抽出物に含まれるヒトα-アミラーゼに特異的です。他のヒト唾液タンパク質または膵臓抽出物タンパク質との反応は観察されません。
免疫原
ヒト唾液α-アミラ-ゼ。
アプリケーション
ウサギで産生された抗a-アミラーゼ抗体は、免疫蛍光分析および免疫組織化学的分析に使用されています。
ウサギで産生される抗α-アミラーゼ抗体も、免疫細胞化学分析に使用されています。
マウス膵臓切片を4%パラホルムアルデヒドで固定し、1:100希釈のウサギ抗アミラーゼ抗体を用いた免疫組織化学で使用されました。
生物化学的/生理学的作用
α-アミラーゼは、ヒトの食物中の主な炭水化物源であるスターチの消化の第一段階を触媒するために必要です。α-アミラーゼは多糖を加水分解し、最終的に主な分解産物としてマルトース、マルトトリオースおよび限界デキストリンを生成します。
物理的形状
凍結乾燥品 (0.01M PBS, pH 7.2)
再構成
脱イオン水2mLで復元してください。
WGK
WGK 3
Jan Code
A8273-1VL:
A8273-BULK:
A8273-1VL-PW:
A8273-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Human alpha-amylase and starch digestion: An interesting marriage
Starch/Staerke, 63(7), 395-405 (2011)
Ultrastructural analysis of pancreatic acinar cells from mice fed on genetically modified soybean
Journal of Anatomy, 201(5), 409-415 (2002)
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 56(1), 33-44 (2007-09-19)
In this study, we describe pancreatic cell ontogeny in renal capsule-transplanted embryonic stem cells (ES) after injury by streptozocin (STZ), showing pancreatogenesis in situ. Seven-week-old female BALB/c nude mice were treated with either a single 175- or 200-mg/kg STZ dose
PloS one, 10(10), e0140148-e0140148 (2015-10-10)
One week of treatment with EGF and gastrin (EGF/G) was shown to restore normoglycemia and to induce islet regeneration in mice treated with the diabetogenic agent alloxan. The mechanisms underlying this regeneration are not fully understood. We performed genetic lineage
Molecular biology of the cell, 28(15), 2146-2154 (2017-05-26)
Mice with germline absence of SEC23B die perinatally, exhibiting massive pancreatic degeneration. We generated mice with tamoxifen-inducible, pancreatic acinar cell-specific