由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥90% protein basis (biuret)
フォーム
lyophilized powder
組成
Protein, ~95% biuret
由来
USA origin
濃度
≥90% protein (biuret)
標識化の程度
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
関連するカテゴリー
物理的形状
凍結乾燥品(クエン酸バッファ-塩を含有)
調製ノート
in vitroで糖化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8426-VAR:
A8426-50MG:
A8426-50MG-PW:
A8426-PH:
A8426-BULK:
A8426PROC:
A8426-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
MicroRNA-29b Inhibits Diabetic Nephropathy in db/db Mice
Hai-YongChen
Molecular Therapy (2004)
D A Armbruster
Clinical chemistry, 33(12), 2153-2163 (1987-12-01)
Glucose molecules are joined to protein molecules to form stable ketoamines, or fructosamines, through glycation, a nonenzymatic mechanism involving a labile Schiff base intermediate and the Amadori rearrangement. The amount of fructosamine in serum is increased in diabetes mellitus owing
Methods for assaying nonenzymatic glycosylation.
A J Furth
Analytical biochemistry, 175(2), 347-360 (1988-12-01)